Tlačiť
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 376.65 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658536
Číslo CAS: 60760-06-7
OSN: 3265
ADR: 8,III