Tlačiť
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 331.73 EUR
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Mw: 195.238 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19257810
Číslo CAS: 25195-58-8