Tlačiť
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR955980-1G OR955980-250MG OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA 364.51 EUR
APOSOR955980-1G APOSOR955980-250MG APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₄S
Mw: 269.102 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09816501
Číslo CAS: 1000933-19-6
OSN: 3261
ADR: 8 III