Tlačiť
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR955542-1G OR955542-5G
APOSOR955542-1GEA 124.75 EUR
APOSOR955542-1G APOSOR955542-5G
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate 98%
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD12796094
Číslo CAS: 141410-06-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III