Tlačiť
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR955467-1G OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA 139.4 EUR
APOSOR955467-1G APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Mw: 195.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160293
Číslo CAS: 1796-83-4