Tlačiť
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-sulphopyridine
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 194.95 EUR
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Vzorec: C₅H₄BrNO₃S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00717696
Číslo CAS: 62009-34-1