Tlačiť
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR954884-1G OR954884-250MG
APOSOR954884-1GEA 654.52 EUR
APOSOR954884-1G APOSOR954884-250MG
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Mw: 174.196 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17677675
Číslo CAS: 1255638-84-6