Tlačiť
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 61.77 EUR
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Mw: 172.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311241
Číslo CAS: 2305-30-8