Tlačiť
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR954613-1G OR954613-25G OR954613-5G
APOSOR954613-1GEA 191.34 EUR
APOSOR954613-1G APOSOR954613-25G APOSOR954613-5G
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00844409
Číslo CAS: 7012-88-6