Tlačiť
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-methoxyphenyl methyl sulphone
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 246.69 EUR
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO₃S
Mw: 265.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22586698
Číslo CAS: 1095544-87-8