Tlačiť
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR954025-1G OR954025-250MG
APOSOR954025-1GEA 496.7 EUR
APOSOR954025-1G APOSOR954025-250MG
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Mw: 182.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06373463
Číslo CAS: 67003-48-9