Tlačiť
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Cyclopropyl-1-(3-pyridyl)methylamine
OR953745-1G OR953745-250MG
APOSOR953745-1GEA 307.23 EUR
APOSOR953745-1G APOSOR953745-250MG
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Mw: 148.205 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05191947
Číslo CAS: 535925-69-0