Tlačiť
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 323.25 EUR
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Mw: 189.167 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18375277
Číslo CAS: 169508-94-5