Tlačiť
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR952931-250MG OR952931-1G
APOSOR952931-250MGEA 183.31 EUR
APOSOR952931-250MG APOSOR952931-1G
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02182262
Číslo CAS: 7035-11-2
OSN: 3261
ADR: 8,III