Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-(Methylsulphonyl)phenyl)methanol
OR952819-1G OR952819-250MG
APOSOR952819-1GEA 336.47 EUR
APOSOR952819-1G APOSOR952819-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
Mw: 186.228 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15527275
Číslo CAS: 220798-39-0