Tlačiť
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR952491-1G OR952491-250MG OR952491-5G
APOSOR952491-1GEA 630.48 EUR
APOSOR952491-1G APOSOR952491-250MG APOSOR952491-5G
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₅
Mw: 245.272 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656782
Číslo CAS: 212650-45-8