Tlačiť
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR952259-10G OR952259-1G OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA 821.1 EUR
APOSOR952259-10G APOSOR952259-1G APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.179 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06804494
Číslo CAS: 53473-83-9