Tlačiť
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR952219-1G OR952219-250MG
APOSOR952219-1GEA 919.29 EUR
APOSOR952219-1G APOSOR952219-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Mw: 107.113 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436151
Číslo CAS: 135237-01-3