Tlačiť
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 985.38 EUR
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Mw: 170.167 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787027
Číslo CAS: 2305-70-6