Tlačiť
3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR951656-100MG OR951656-1G OR951656-250MG
APOSOR951656-100MGEA 165.83 EUR
APOSOR951656-100MG APOSOR951656-1G APOSOR951656-250MG
3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
3-Amino-5-ethoxyisoxazole
Vzorec: C₅H₈N₂O₂
Mw: 128.129 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14584669
Číslo CAS: 32326-26-4