Tlačiť
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 282.4 EUR
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Mw: 185.243 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234913
Číslo CAS: 410545-65-2