Tlačiť
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-(o-Tolyl)ethanamine hydrochloride
OR951537-100MG OR951537-250MG
APOSOR951537-100MGEA 79.71 EUR
APOSOR951537-100MG APOSOR951537-250MG
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃N·ClH
Mw: 171.667 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11101268
Číslo CAS: 1332832-16-2