Tlačiť
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 1-Methylimidazole-5-carboxylate
OR951535-1G OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA 117.93 EUR
APOSOR951535-1G APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06204805
Číslo CAS: 66787-70-0