Tlačiť
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl (E)-2-Cyano-3-phenylacrylate
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 106.15 EUR
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Mw: 187.195 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025864
Číslo CAS: 14533-86-9