Tlačiť
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR951200-1G OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA 265.17 EUR
APOSOR951200-1G APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Mw: 176.215 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07355824
Číslo CAS: 871673-24-4