Tlačiť
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate
OR951167-1G OR951167-250MG
APOSOR951167-1GEA 205.78 EUR
APOSOR951167-1G APOSOR951167-250MG
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃
Mw: 170.166 g/mol
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03820571
Číslo CAS: 25786-72-5