Tlačiť
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 73 EUR
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₁₀O₄S₂
Mw: 234.293 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08543442
Číslo CAS: 22821-85-8