Tlačiť
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7(6H)-one
OR950728-1G OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA 912.56 EUR
APOSOR950728-1G APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20229834
Číslo CAS: 1254319-55-5