Tlačiť
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 779.78 EUR
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743805
Číslo CAS: 34046-43-0