Tlačiť
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR949942-1G OR949942-250MG
APOSOR949942-1GEA 679.35 EUR
APOSOR949942-1G APOSOR949942-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₇ClN₂
Mw: 154.597 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18802343
Číslo CAS: 1146970-26-4