Tlačiť
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR949900-1G OR949900-250MG
APOSOR949900-1GEA 356.5 EUR
APOSOR949900-1G APOSOR949900-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Mw: 176.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08693500
Číslo CAS: 39053-46-8