Tlačiť
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: cis-Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutanecarboxylate
OR949331-1G OR949331-250MG
APOSOR949331-1GEA 630.16 EUR
APOSOR949331-1G APOSOR949331-250MG
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Mw: 144.168 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23105987
Číslo CAS: 626238-08-2