Tlačiť
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine, 4-(3-Cyano-2-oxopyridin-1(2H)-yl)anisole
OR9491-1G OR9491-250MG
APOSOR9491-1GEA 582.43 EUR
APOSOR9491-1G APOSOR9491-250MG
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile 96%
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258785
Číslo CAS: 929000-87-3