Tlačiť
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid, Boc-L-cyclobutylglycine
OR948354-1G OR948354-250MG OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA 745.84 EUR
APOSOR948354-1G APOSOR948354-250MG APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.273 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659975
Číslo CAS: 155905-77-4