Tlačiť
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR948353-1G OR948353-250MG OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA 924.49 EUR
APOSOR948353-1G APOSOR948353-250MG APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.273 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659974
Číslo CAS: 155905-78-5