Tlačiť
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 903.33 EUR
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037852
Číslo CAS: 56904-09-7