Tlačiť
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR946389-10G OR946389-1G OR946389-5G
APOSOR946389-10GEA 986.76 EUR
APOSOR946389-10G APOSOR946389-1G APOSOR946389-5G
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11531994
Číslo CAS: 943150-79-6