Tlačiť
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-2-phenylacetate
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 149.81 EUR
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.189 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01026128
Číslo CAS: 26682-99-5