Tlačiť
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9446-100MG OR9446-250MG
APOSOR9446-100MGEA 46.87 EUR
APOSOR9446-100MG APOSOR9446-250MG
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂S
Mw: 208.237 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665861
Číslo CAS: 959582-96-8