Tlačiť
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1H-Pyrazole-1-carbonyl chloride
OR944313-1G OR944313-250MG
APOSOR944313-1GEA 919.29 EUR
APOSOR944313-1G APOSOR944313-250MG
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Pyrazole-1-carbonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClN₂O
Mw: 130.532 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23378466
Číslo CAS: 53355-55-8