Tlačiť
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR943823-1G OR943823-5G
APOSOR943823-1GEA 72.9 EUR
APOSOR943823-1G APOSOR943823-5G
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Mw: 162.189 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864459
Číslo CAS: 178488-39-6