Tlačiť
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-(2-(chloromethyl)phenyl)acetate
OR943804-1G OR943804-250MG
APOSOR943804-1GEA 738.87 EUR
APOSOR943804-1G APOSOR943804-250MG
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Mw: 198.646 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832998
Číslo CAS: 95360-33-1