Tlačiť
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR943667-1G OR943667-5G
APOSOR943667-1GEA 364.51 EUR
APOSOR943667-1G APOSOR943667-5G
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Mw: 162.188 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863392
Číslo CAS: 872363-02-5