Tlačiť
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
OR943277-1G OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA 97.74 EUR
APOSOR943277-1G APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Vzorec: C₅H₆O₃
Mw: 114.099 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860143
Číslo CAS: 516-09-6