Tlačiť
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 64.98 EUR
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Teplota tavenia: 230…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069003
Číslo CAS: 22888-56-8