Tlačiť
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-chloro-6-(methylamino)benzoate
OR943100-1G OR943100-250MG
APOSOR943100-1GEA 316.84 EUR
APOSOR943100-1G APOSOR943100-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Mw: 199.634 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24387373
Číslo CAS: 1379595-97-7