Tlačiť
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR942749-1G OR942749-250MG
APOSOR942749-1GEA 120.97 EUR
APOSOR942749-1G APOSOR942749-250MG
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15523524
Číslo CAS: 176750-70-2