Tlačiť
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR941653-1G OR941653-250MG OR941653-5G
APOSOR941653-1GEA 137.79 EUR
APOSOR941653-1G APOSOR941653-250MG APOSOR941653-5G
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂O
Mw: 158.157 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06334923
Číslo CAS: 62208-67-7