Tlačiť
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Carsalam
OR941085-100G OR941085-25G
APOSOR941085-100GEA 201.48 EUR
APOSOR941085-100G APOSOR941085-25G
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione
Vzorec: C₈H₅NO₃
Mw: 163.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00600566
Číslo CAS: 2037-95-8