Tlačiť
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR940968-1G OR940968-250MG
APOSOR940968-1GEA 168.47 EUR
APOSOR940968-1G APOSOR940968-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Mw: 192.211 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16999806
Číslo CAS: 25934-52-5